4-Brom-3-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 87 CHF
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Brom-3-fluortoluol 98%
4-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 95 °C/50mmHg
Dichte: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040940
CAS-Nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III