4-Brom-2-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1450-1KG PC1450-500G
APOSPC1450-1KGEA 362 CHF
APOSPC1450-1KG APOSPC1450-500G
4-Brom-2-fluortoluol 99%
4-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 68 °C/8mmHg
Dichte: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013551
CAS-Nummer: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3