4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1443-1G
PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA
36.7
CHF
APOSPC1443-1G
APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel:
C₁₂H₈ClF₃N₂O Melting Pt: 85…92 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00170933 CAS-Nummer: 71422-80-5 |