5-Fluor-2-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoropyridin-2-ylboronic acid
PC1428-1G
PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA
471
CHF
APOSPC1428-1G
APOSPC1428-250MG
5-Fluor-2-pyridinboronsäure 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08705712 CAS-Nummer: 946002-10-4 |