4-Brom-2-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 55.7 CHF
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Brom-2-fluorzimtsäure 98%
4-Brom-2-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Melting Pt: 216…221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143267
CAS-Nummer: 149947-19-3