5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 66.3 CHF
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Melting Pt: 221…226 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143426
CAS-Nummer: 202865-69-8