3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 33.2 CHF
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol 97%
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Dichte: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070812
CAS-Nummer: 144584-67-8