2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-1G
PC1420T-25G
PC1420T-5G
APOSPC1420T-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1420T-1G
APOSPC1420T-25G
APOSPC1420T-5G
2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol 98%
2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Dichte: 1.741 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061243 CAS-Nummer: 104540-42-3 |