5-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1420M-100G
APOSPC1420M-100GEA 85.4 CHF
APOSPC1420M-100G
5-Brom-2-fluorbenzonitril 98%
5-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Melting Pt: 74…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143424
CAS-Nummer: 179897-89-3