3-Brom-4-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 112 CHF
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Brom-4-fluorbenzonitril 98%
3-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C/33mmHg
Melting Pt: 53…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055432
CAS-Nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III