2-Brom-4,5-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 436 CHF
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Brom-4,5-difluorphenol 98%
2-Brom-4,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Dichte: 1.829 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070751
CAS-Nummer: 166281-37-4