Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 50.6 CHF
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat 97%
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₀BrF₂O₃P
MW: 267.01 g/mol
Siedepunkt: 40…41 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069118
CAS-Nummer: 65094-22-6