1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1392-100G
APOSPC1392-100GEA 129 CHF
APOSPC1392-100G
1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042183
CAS-Nummer: 175278-11-2