2-Fluor-3-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1387-100G
PC1387-25G
PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA
163
CHF
APOSPC1387-100G
APOSPC1387-25G
APOSPC1387-5G
2-Fluor-3-nitrobenzoesäure 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Melting Pt: 137…139 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797825 CAS-Nummer: 317-46-4 |