1-Brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1374R-25G PC1374R-5G PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA 59.2 CHF
APOSPC1374R-25G APOSPC1374R-5G APOSPC1374R-100G
1-Brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzol 98%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₂BrCl₂F
MW: 243,89 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142585
CAS-Nummer: 202865-57-4