1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 1470 CHF
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Formel: C₅H₅BrClF₃
MW: 237.45 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C/93mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153682
CAS-Nummer: 356-73-0