2-Brom-4-fluor-5-methylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1372-1G
PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA
29.7
CHF
APOSPC1372-1G
APOSPC1372-250MG
2-Brom-4-fluor-5-methylbenzonitril
2-Brom-4-fluor-5-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN MW: 214,0300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782070 CAS-Nummer: 916792-07-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |