2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 88.9 CHF
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
2-Brom-4,5-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 218,0000 g/mol
Melting Pt: 63…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864661
CAS-Nummer: 64695-82-5