2-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G
PC1358-5G
PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA
59.2
CHF
APOSPC1358-10G
APOSPC1358-5G
APOSPC1358-25G
2-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
2-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO MW: 151,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00509374 CAS-Nummer: 94610-82-9 |