6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoroadenine
PC1349-1G
PC1349-250MG
PC1349-5G
APOSPC1349-1GEA
34.8
CHF
APOSPC1349-1G
APOSPC1349-250MG
APOSPC1349-5G
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Formel:
C₅H₄FN₅ Melting Pt: >350 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01940409 CAS-Nummer: 700-49-2 |