1-Brom-2-chlor-4-fluorbenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
PC1347-100G
PC1347-25G
PC1347-5G
PC1347-500G
APOSPC1347-100GEA
94
CHF
APOSPC1347-100G
APOSPC1347-25G
APOSPC1347-5G
APOSPC1347-500G
1-Brom-2-chlor-4-fluorbenzol 98+%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF MW: 209.44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142587 CAS-Nummer: 110407-59-5 |