3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Melting Pt: 33…37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412200
CAS-Nummer: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2