2-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
PC1330-100G PC1330-500G
APOSPC1330-100GEA 87 CHF
APOSPC1330-100G APOSPC1330-500G
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C
Dichte: 1.652 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000373
CAS-Nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III