Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1299-100MG
PC1299-1G
PC1299-250MG
APOSPC1299-100MGEA
201
CHF
APOSPC1299-100MG
APOSPC1299-1G
APOSPC1299-250MG
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel:
C₃HF₄KO₂ MW: 184.14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094125 CAS-Nummer: 71592-16-0 |