2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1282-1G
PC1282-25G
PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA
239
CHF
APOSPC1282-1G
APOSPC1282-25G
APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Formel:
C₁₃H₈F₆O₂ MW: 310.2 g/mol Melting Pt: 119…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06247736 CAS-Nummer: 2092-87-7 |