1,8-Dichlorhexadecafluoroctan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-Dichloroperfluorooctane
PC1274-5G
APOSPC1274-5GEA 97.5 CHF
APOSPC1274-5G
1,8-Dichlorhexadecafluoroctan 99%
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane
Formel: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Siedepunkt: 115 °C/200mmHg
Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155747
CAS-Nummer: 647-25-6