3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 144 CHF
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan 97%
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan
Formel: C₄H₃Br₂F₅
Melting Pt: 123 °C
Dichte: 1.994 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094110
CAS-Nummer: 378-69-8