3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1268-25G PC1268-5G
APOSPC1268-25GEA 516 CHF
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G
3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan 97%
3-Chlor-2-iod-1,1,1-trifluorpropan
Formel: C₃H₃ClF₃I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862016
CAS-Nummer: 113402-77-0