2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1265-1G
PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA
144
CHF
APOSPC1265-1G
APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Formel:
C₄H₂BrF₅ MW: 224,96 g/mol Siedepunkt: 56…58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094107 CAS-Nummer: 68318-95-6 |