Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1261-25G PC1261-5G
APOSPC1261-25GEA 804 CHF
APOSPC1261-25G APOSPC1261-5G
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
Formel: C₈Cl₂F₁₆O
MW: 486,97 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094104
CAS-Nummer: 149697-40-5