Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Gallium tris(trifluoromethanesulphonate)
PC1246-10G
PC1246-25G
PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA
166
CHF
APOSPC1246-10G
APOSPC1246-25G
APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₃F₉GaO₉S₃ MW: 516,913 g/mol Dichte: 1.7 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093898 CAS-Nummer: 74974-60-0 UN: 3260 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)