Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Bis(perfluoroisopropyl)methanone
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 209 CHF
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formel: C₇F₁₄O
MW: 366,06 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C
Dichte: 1.661 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042087
CAS-Nummer: 813-44-5