2-Fluor-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
PC1240-25G
PC1240-5G
PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA
110
CHF
APOSPC1240-25G
APOSPC1240-5G
APOSPC1240-100G
2-Fluor-5-hydroxypyridin 98%
2-Fluor-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄FNO MW: 113,09 g/mol Melting Pt: 145…148 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075040 CAS-Nummer: 55758-32-2 |