6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G
PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1239-1G
APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01863162 CAS-Nummer: 3093-97-8 |