3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1232-1G PC1232-250MG PC1232-5G
APOSPC1232-1GEA 43.6 CHF
APOSPC1232-1G APOSPC1232-250MG APOSPC1232-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel: C₆H₇F₃N₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460920
CAS-Nummer: 486460-21-3