Bismut(III)fluorid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 CHF
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismut(III)fluorid 99,5%
Bismut(III)fluorid
Formel: BiF₃
Melting Pt: 727 °C
Dichte: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010893
CAS-Nummer: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II