1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 123 CHF
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, technische Qualität
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Formel: C₁₄H₁₈F₄O₂
Melting Pt: 55…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069107
CAS-Nummer: 121088-09-3