1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 87.6 CHF
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Formel: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500.1 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320739
CAS-Nummer: 232587-50-7