(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1208-100GEA 43.6 CHF
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520,4 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C (Zersetzung)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5