4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1207-25G PC1207-100G
APOSPC1207-25GEA 0 CHF
APOSPC1207-25G APOSPC1207-100G
4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 98%
4-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407960
CAS-Nummer: 400-76-0