Benzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Lösungsmittel BTF
, α,α,α-Trifluortoluol
APOSPC1190-1KGEA
180
CHF
APOSPC1190-1KG
Benzotrifluorid 99%
Benzotrifluorid
An alternative solvent to dichloromethane with higher bp and lower toxicity.
Formel:
C₇H₅F₃ MW: 146,11 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C Melting Pt: –29 °C Dichte: 1,199 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000372 CAS-Nummer: 98-08-8 EINECS: 202-635-0 UN: 2338 ADR: 3,II |