2-Fluoroisonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 193 CHF
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1000 g/mol
Siedepunkt: 52 °C/0.53mmHg
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06410677
CAS-Nummer: 131747-69-8