2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 239 CHF
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Formel: C₉H₁₁ClF₃NSi
MW: 253,73 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763705
CAS-Nummer: 205444-18-4