Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1178-1G PC1178-5G
APOSPC1178-1GEA 29.3 CHF
APOSPC1178-1G APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Formel: C₅H₄FNO₂S
Melting Pt: 29…34 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265513
CAS-Nummer: 878376-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II