Bariumfluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1170-100G PC1170-250G PC1170-25G
APOSPC1170-100GEA 71.5 CHF
APOSPC1170-100G APOSPC1170-250G APOSPC1170-25G
Bariumfluorid 99%
Barium fluoride
Formel: BaF₂
MW: 175,33 g/mol
Siedepunkt: 2260 °C
Melting Pt: 1353 °C
Dichte: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003450
CAS-Nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III