2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G
PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA
78.6
CHF
APOSPC1153-1G
APOSPC1153-5G
2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon 98%
2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅BrClFO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08059509 CAS-Nummer: 76609-34-2 UN: 1760 ADR: 8,III |