2-Brom-2'-chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 80.1 CHF
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Brom-2'-chlor-4'-fluoracetophenon
2-Brom-2'-chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrClFO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08059508
CAS-Nummer: 61397-54-4
UN: 3265
ADR: 8,III