3,5-Difluorsalicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 105 CHF
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorsalicylsäure
3,5-Difluorsalicylsäure
Formel: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Melting Pt: 199…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203609
CAS-Nummer: 84376-20-5