3,5-Difluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 73.1 CHF
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluor-2-methoxybenzoesäure
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Melting Pt: 98…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660198
CAS-Nummer: 886498-75-5