Pentafluorphenyl-4-(acetylamino)benzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11272-1G
PC11272-500MG
PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA
330
CHF
APOSPC11272-1G
APOSPC11272-500MG
APOSPC11272-5G
Pentafluorphenyl-4-(acetylamino)benzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-(acetylamino)benzolsulfonat
Formel:
C₁₄H₈F₅NO₄S Melting Pt: 168…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975141 CAS-Nummer: 886360-93-6 |